  • Kritériumok
    • Raktáron (14)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nukleinsav tisztító reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Ribonukleáz A (RNáz A) endonukleáz-mentes, és ellenőrzött minőségű, amely a plazmid tisztítási eljárások során az RNS emésztésére használható fel.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BUFFER GBT 1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BUFFER RNA WASH I 1 * 100 ml
Katalógus szám: (N788-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Phenol-free Total RNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA from cultured animal cells, tissue ...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VWR® ExoCleanUp PCR reagent is a one-step PCR clean up reagent for optimal sequencing results consisting of a balanced combination of a heat labile ex...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
1 - 8  of 30
  1  2  3  4  Következő