Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nuklainsav reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/98/18989598.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"111"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Mag-Bind® EquiPure Normalization Kits can be used to normalise and purify gDNA and DNA libraries from various DNA concentrations. Using Mag-Bind® ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A szelektív proteáz emésztés folytán mikrogramm mennyiségű DNS és RNS szabadul fel a FFPE mintákból. A tisztított nukleinsavak, bár erősen fragmentált...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VWR® ExoCleanUp PCR reagent is a one-step PCR clean up reagent for optimal sequencing results consisting of a balanced combination of a heat labile ex...
Katalógus szám: (1B1384-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Rapid formaldehyde-free RNA gel kit is a safer alternative to formaldehyde-containing agarose gels for denaturing electrophoresis of RNA. The kit ...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RB buffer
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   SOLUTION II 1 * 250 ml
Katalógus szám: (N788-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Phenol-free Total RNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA from cultured animal cells, tissue ...
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 8  of 111
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Következő