  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
titralok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These reagents are especially suitable for water determination in aldehydes and ketones.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Both anolyte and catholyte solutions are with improved formulation to increase the speed and accuracy of titration when determining water content at t...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A mixed indicator for the titration of the first hydrogen of phosphoric acid, range pH 3.5 - 6.0
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Mixed indicator methyl orange - Bromocresol green in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1054801
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   KARL FISCHER COULOMETRIC CG, SLN 6X110ML 1 * 6 DB
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  Hach
Leírás:   For determination of low level manganese by the PAN method.
Katalógus szám: (HACH25732)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Solution for colorimetric pH determination of pH range: 7,8 - 10,0.
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (HACH2589636)
Gyártó:  Hach
Leírás:   These reagents are used for determining ultra-low hardness by the chlorophosphonazo method.
UOM:  1 * 10 ml
1 - 8  of 29
  1  2  3  4  Következő