Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Criteria
        Search By Tápanyag típus sejttenyésztéshez
      Raktáron (12)
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Táptalaj kiegészítők és adalékok szövettenyésztéshez"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"85"
Rendezés:
Katalógus szám: (0458-50G)
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Yeast extract
Beszállító:  Corning
Leírás:   Matrigel® Matrix, high concentration (HC)
Katalógus szám: (BDAA354261)
Beszállító:  Corning
Leírás:   Collagen VI
UOM:  1 * 500 µG
Beszállító:  Corning
Leírás:   ITS Universal Culture Supplements
Katalógus szám: (BDAA354256)
Beszállító:  Corning
Leírás:   Osteopontin
UOM:  1 * 50 µG
Beszállító:  Corning
Leírás:   Interleukin-2 (IL-2)
Beszállító:  Corning
Leírás:   Intestinal Epithelium Differentiation Medium
UOM:  1 * 500 ml
1 - 8  of 85
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Next