  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szín összehasonlító és spektroszkópiai standardok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/55/18945055.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Primary solution yellow (1 ml solution contains 45.0 mg FeCl3.6 H2O) Reag. Ph. Eur.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready to use colour solutions according to Reag. Ph.Eur.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Stray light standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Wavelength standards (certified at 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 and 5 nm slit widths) packed in six permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bandwidth standards packed in six permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Linearity standards at 213 and 261 nm, packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő