  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
pufferek-szoevettenyeszteshez
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/17/18989917.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   137 mM sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Dulbecco's formulation.
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Biowest
Leírás:   DPBS 10X W/O CA W/O MG 1 * 500 ml
Katalógus szám: (A6485.0125)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   CrossDown buffer lowers cross reactivities, unspecific binding and matrix effects in immunoassays like ELISA, EIA, Western blotting, immuno-PCR, prote...
UOM:  1 * 125 ml
Katalógus szám: (L1825-5000)
Gyártó:  BIOCHROM
Leírás:   N/A
UOM:  1 * 5 l
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Contains: 120 mM sodium chloride, 5 mM potassium chloride, 2 mM calcium chloride, 1 mM magnesium chloride, 25 mM sodium bicarbonate, and 5.5 mM D-gluc...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   PHOSPHATE-BUFFERED SALINE (DPBS, 10X) 1 * 1 l
Gyártó:  GE Healthcare - Hyclone
Leírás:   DPBS W/O CA OR MG FOR 50L 1 * 1 DB
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő