  • Kritériumok
    • Raktáron (143)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
pH-pufferek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/39/18990039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Buffer Solution, Phosphate, pH-érték: 7,00, ±0,02, Referencia hőmérséklet: 20 °C, AVS TITRINORM®, szintelen, Műanyag flakon
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Buffer solutions, secondary standards, pH-érték: 4,005, ±0,010, Referencia hőmérséklet: 25 °C, Műanyag flakon
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   For calibration of pH meters.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Phthalate, pH-érték: 4,01, Referencia hőmérséklet: 25 °C, szintelen
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Buffer Standard solution, Biotechnology Grade, pH-érték: 4,00, ±0,03, Referencia hőmérséklet: 25 °C, Palack
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Volumetric solution (concentrated buffer), Citrát, pH-érték: 4, ±0,05, Referencia hőmérséklet: 20 °C, ConvoL NORMADOSE®, Ampoule
UOM:  1 * 170 ml
Megszűnt
Katalógus szám: (83609.600)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Puffer- és elektród tisztító/tároló oldatkészlet - AVS TITRINORM®, pH-érték: 4,00/7,00/10,00, Referencia hőmérséklet: 20 °C, AVS TITRINORM®, szintelen, Műanyag flakon
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ready to use test solutions (TS).
1 - 8  of 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő