  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
koernyezeti-vizsgalati-szabvanyok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/96/18945196.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These standards are ideal for coulometric Karl Fischer titrations for water in liquid petroleum.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Designed for analysis of water and ground samples, according to the ISO 9377-2 norm
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Designed for analysis of water and ground samples, according to the ISO 9377-2 norm
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These standards are ideal to use as control standards for COD measurements.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   SOLUTION IC HYDRAZINE 1G/L IN H2O 1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A reference standard with exceptional purity and homogeneity, suitable to check the accuracy factor of volumetric solutions in acidimetric titrations
UOM:  1 * 60 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PAH MIX 3, EPA610 1 * 1 ml
UOM:  1 * 1 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A reference standard with exceptional purity and homogeneity, suitable to check the accuracy factor of volumetric solutions in alkalimetric titrations
UOM:  1 * 100 g
1 - 8  of 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő