  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
vezetokepessegi-standardok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/65/18945065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Minden standard oldat minőségi bizonyítvánnyal rendelkezik, a vezetőképesség tartomány 10 μS-tól 100 000 μS-ig terjed, ezáltal az előforduló összes ve...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Vezetőképesség sztenderd 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl) calibration solution for conductibility
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Gyártó:  Hach
Leírás:   Vezetőképesség sztenderd 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Gyártó:  Hach
Leírás:   The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Gyártó:  Hach
Leírás:   Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Gyártó:  Hach
Leírás:   Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő