  • Kritériumok
    • Raktáron (7)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nyomtatók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/80/18989680.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Hőnyomtató TLP-50 VWR LA, LP és SM mérlegekhez, MB nedvesség-meghatározókhoz, Európai/brit hálózati csatlakozó, Thermal
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-3623)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The statistical printer is a bidirectional thermal printer that can be used with laboratory balances. It can print weight values and, when requested, ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (720-2890)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Signature slide printer can significantly increase laborator efficiency while helping to reduce the risk of incorrect sample identification. It pr...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   A 300 dpi nyomtatási felbontással rendelkező BBP™35 és BBP™37 jel- és címkenyomtatók segítségével olyan színű és formájú jelek és címkék készíthe...
Katalógus szám: (BRDY148792)
Blocked
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   The BradyJet J5000™ colour label printer produces safety signs & labels in colour within a few seconds. BradyJet J5000 quickly prints safety signs, le...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   A labelling system for histology and anatomic pathology specimen labelling. Two versions of the BSP™ Kit are available to meet both start up requireme...
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   The BradyPrinter™ model BP-PR Plus series is a rugged industrial printer range that is an ideal printing solution. It meets the professional needs of ...
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   BBP™31 asztali címke- és jelnyomtató, 300 dpi, „qwerty” EU billentyűzet, MarkWare szoftverrel, Thermal, Nyomtatási szélesség: 101 mm, 305×280×225 mm, Tömeg: 6,5 kg
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő