  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Készletek
1  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/53/18989453.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (113-0675)
Gyártó:  GM-EQUIPEMENT
Leírás:   This visitor kit includes one single ply white paper mask (16 g/m²), elasticated at each end, one pair of blue PE overshoes (thickness 35 µm), one whi...
UOM:  1 * 100 DB