  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Olvasó nagyítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/14/18989714.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A megvilágítással rendelkező nagyítók mindennapi használatra alkalmasak.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A három olvasó nagyító mindennapi használatra alkalmas.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nagyítók a tárgyak felületéről rendkívül éles képet alkotnak, jól használhatók precíz tudományos munkáknál, növénytermesztésnél és terepen. A megfig...
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   The headband magnifier can be used by spectacle wearers.
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   Handheld magnifiers with biconvex lens.
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
Katalógus szám: (630-8133)
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   Aspheric reading magnifier.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-8150)
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   This magnifier provides biconvex PXM® lightweight lens for an ergonomic use and optimised performances.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 16
  1  2  Következő