  • Kritériumok
    • Raktáron (38)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kémcső/mintavételi cső lezárók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/08/18989908.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polisztirol (PS) vagy polipropilén (PP)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kupakok, tenyészető- és kémcsövekhez, VWR®, Szín: natúr, Kupak: Kétpozíciós kupak, Csőhöz: 12 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kupakok, tenyészető- és kémcsövekhez, Polietilén, Polietilén, VWR®, Szín: natúr, Kupak: ventilációs, Csőhöz: 12/13 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Safe-T-Flex kupak különlegesen rugalmas, és a kémcső külső pereméhez simulva biztonságosan zár, a kupakot egy kézzel könnyen el lehet távolítani. A...
Gyártó:  LUDI A.G.
Leírás:   Eloxált alumíniumból készül, belső rozsdamentes acél rugóval.
Gyártó:  LUDI A.G.
Leírás:   Made of anodised aluminium.
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   Áttetsző szilikongumi. Tökéletesen alkalmasak csövek és hengeres alkatrészek szállítás közbeni védelmére, továbbá minden olyan műveletnél, ahol a nyíl...
Katalógus szám: (AXYGSEPTA-ST-V)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Pre-slit single septa caps are designed for use with Corning® screw cap tubes.
UOM:  1 * 500 DB
1 - 8  of 32
  1  2  3  4  Következő