  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Speciális szőnyegek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/39/18989639.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of the mats strongly depend on the volume and degree of cleanliness...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Decontamination flooring b'mat uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot-borne and wheel-borne particles. Particles are naturally...
Katalógus szám: (SCTV108099)
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  asecos
Leírás:   Sealing mats made from a dense and flexible material prevent fast and efficient penetration of water-polluting liquids into the ground or drains.
Katalógus szám: (DYCECZ01/WZP/2GRAN)
Gyártó:  DYCEM
Leírás:   These mats are specially designed to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. Ideal for use at entrances and exits, corridors...
UOM:  1 * 2 m2
1 - 5  of 5