Szeretne újra bejelentkezni?
DOSE IT mikrobiológiai folyadékkezelő rendszer
Gyártó: INTEGRA (BIOSCIENCES)
432-0056EA 1078000 HUF InStock
432-0056
DOSE IT mikrobiológiai folyadékkezelő rendszer
Pumpák Perisztaltikus pumpák
A DOSE IT perisztaltikus szivattyúval a táptalajok, pufferek és egyéb oldatok adagolása egyszerű és hatékony. Az adagolási és szivattyúzási üzemmódon kívül a DOSE IT lehetőséget teremt személyre szabott folyadékkezelési protokollok kialakítására. A kijelzőn megjelenő, könnyen követhető utasításokkal a kezelők beállíthatják az egymást követő feladatlépésekből álló egyedi protokollokat.
  • A gyors beállításhoz és használathoz nagyméretű kijelző és egyértelmű kezelői utasítások
  • CUSTOMIZE (testreszabás) üzemmód a beállítható paramétereken, például térfogaton, térfogatáramon és ismétlési számokon alapuló, legfeljebb 20 egymást követő lépésből álló személyre szabott protokollok egyszerű létrehozásához
  • A térfogatáram a kívánt értékig növelhető vagy csökkenthető; adagolás közben nem lép fel habzás, fröccsenés vagy káros turbulencia
  • A különféle feladatok közötti kényelmes átkapcsoláshoz 20 folyadékkezelési protokoll tárolására alkalmas memória
  • Minimális helyigényű, maximálisan felhasználóbarát, kisméretű és hordozható kialakítás
Nagyon kis helyigényével és kis súlyával a DOSE IT a laborban bárhol elhelyezhető és könnyen mozgatható.
Szállítási információk: Teljes DOSE IT készlet a következ?kkel:
1× darab 4 mm bels? átmér?j?, 2,5 m hosszú szilikoncs?
2× darab rozsdamentes acél, egyik végén hajlított 10 cm hosszú felszívó/adagoló cs?
1× darab rozsdamentes acél, egyik végén hajlított 35 cm hosszú felszívó/adagoló cs?
1× cs?gallér
1× pipetta-cs? csatlakozás
1× Hálózati adapter
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség