  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
szita-allvanyok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/41/20236941.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (510-1313)
Gyártó:  HAVER & BOECKER
Leírás:   Holds a maximum of five sieves with diameter of up to 203 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (510-1991)
Gyártó:  Retsch GmbH
Leírás:   Holds a maximum of 10 sieves with diameter of up to 203 mm.
UOM:  1 * 1 DB