  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mágneses elválasztó állványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/25/18945325.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   MagRack™ 6 and MagRack™ Maxi are magnetic racks for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual...
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Acrylic, clear
Katalógus szám: (OZBIMSR1000)
Gyártó:  OZ BIOSCIENCES
Leírás:   Magnetic separation rack designed for 50, 15 or 1,5 ml tubes. It can hold 12 standard microtubes, two 15 ml* and two 50 ml tubes. The magnetic separat...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (OZBIDM30000)
Gyártó:  OZ BIOSCIENCES
Leírás:   Magnetic isolation device is ideal for coupling reactions, washing procedures, aspiration, pipetting etc. MagID is made from an injection moulded plas...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5