  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Silicone oil
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Silicone oil is used as a calibration media in temperature controlled baths in laboratories due to its good thermal characteristics and low flammabili...
Katalógus szám: (HACH126936)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
UOM:  1 * 15 ml
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Silicone oil high temperature
Katalógus szám: (EDQMS0600000)
Gyártó:  EDQM
Leírás:   Silicone oil
UOM:  1 * 1 ml
1 - 4  of 4