Szeretne újra bejelentkezni?
Vízálló hőmérők, Traceable® Lollipop™
Gyártó: VWR Collection
VWR® Traceable® Lollipop™ Traceable®
VWRU12777-842 620-2099 620-2092 VWRU15551-004
Vízálló hőmérők, Traceable® Lollipop™
A biztonságos, víz- és ütésálló hőmérő kiválóan helyettesíti a veszélyes higanytöltésű hőmérőket. Az érzékelő burkolata a legtöbb vegyszernek ellenáll.
  • Vízálló kivitelezés, így nedves, párás laboratóriumokban és egyéb helyiségekben, illetve terepen is használható
  • Memóriából előhívható maximum/minimum hőmérséklet
  • A mérési eredmények leolvasása másodpercenként történik
A biztonságos, víz- és ütésálló hőmérő kiválóan helyettesíti a veszélyes higany töltésű hőmérőket. Az érzékelő burkolata a legtöbb vegyszernek ellenáll.
  • Vízálló konstrukció, nedves, párás laboratóriumokban és egyéb helyiségekben, továbbá terepen alkalmazható
  • Memóriából előhívható maximum/minimum hőmérséklet
  • A mérési eredmények leolvasása másodpercenként történik
Rozsdamentes acél burkolatú érzékelő (Ø×hossz: 3,5×203 mm)
Szállítási információk: Mintavevőszondával, burkolattal, ezüt-oxid elemmel és Traceable® kalibrációs tanúsítvánnyal.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség