Szeretne újra bejelentkezni?
Ütésálló hőmérő, Traceable® flip stick
Gyártó: VWR Collection
Traceable®
620-2065
Ütésálló hőmérő, Traceable® flip stick
A hőmérő érzékelője kihajtható, illetve azt bármilyen szögben be lehet állítani.
  • Nagyméretű kijelző, könnyen leolvasható nagy számok
  • "HOLD" funkció
  • Minimum/maximum memória, bármely időszakban leolvasott értékekre
  • Behajtott állapotban az érzékelő védett, ezáltal a hőmérőt csuklópánton vagy zsebben is lehet hordani
Tanúsítványok: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Szállítási információk: Szállítás érzékel?vel, véd?tokkal, elemmel és Traceable® (visszavezethet?ségi) bizonyítvánnyal.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség