Szeretne újra bejelentkezni?
Beszúró zsebhőmérők, Traceable®
Gyártó: VWR Collection
Traceable®
620-2025 620-2077
Beszúró zsebhőmérők, Traceable®
Biztonságos hőmérő talajhoz, élelmiszeripari termékekhez, kőolajszármazékokhoz, valamint sokféle laboratóriumi vizsgálathoz, így küvettában, kémcsőben lévő mintákhoz, inkubátorokhoz stb. A kijelzőn megjelenő értékek másodpercenként frissülnek.
Biztonságos hőmérő talajhoz, élelmiszeripari termékekhez, kőolajszármazékokhoz, valamint sokféle laboratóriumi vizsgálathoz, így küvettában, kémcsőben lévő mintákhoz, inkubátorokhoz stb. A kijelzőn megjelenő értékek másodpercenként frissülnek.
  • Lapos formájú, könnyű és zsebcsipesszel ellátott hőmérő, ideálisan hordható zsebben
  • „HOLD“ nyomógomb a mért érték későbbi leolvasásához, °F/ °C átváltás másik nyomógombbal
  • Memória funkció, előhívható minimum/maximum értékek, tetszőleges időszakra
Rozsdamentes acél burkolatú érzékelő (Ø×hossz: 3,5×89 mm)
  • Lapos formájú, könnyű és zsebcsipesszel ellátott hőmérő, ideálisan hordható zsebben
  • „HOLD“ nyomógomb a mért érték későbbi leolvasásához, °F/ °C átváltás másik nyomógombbal
  • Memória funkció, előhívható minimum/maximum értékek, tetszőleges időszakra
Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Length: 178 mm
Weight: 28,5 g
Tanúsítványok: Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Szállítási információk: Véd?tokkal, ezüst-oxid elemmel, érzékel?vel és Traceable® (visszavezethet?ségi) bizonyítvánnyal szállítjuk.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség