  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Sósav (1 - < 10%)
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (VWRC85761.290)
Blocked
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sósav 1,128% (w/v; 0,31 mol/l))
UOM:  1 * 1 l