Szeretne újra bejelentkezni?
Digitális beszúró hőmérő, Traceable® Ultra™
Gyártó: VWR Collection
Traceable®
620-2020 VWRU61220-417 620-1665
Digitális beszúró hőmérő, Traceable® Ultra™
A kerek fejű hőmérő használható talajhoz, élelmiszeripari termékekhez, kőolajszármazékokhoz, valamint sokféle laboratóriumi vizsgálathoz, így küvettában, kémcsőben lévő mintákhoz, inkubátorokhoz, orvosbiológiai reagensekhez stb.
  • Nagy méretű, világos, jól olvasható LCD
  • A mért értékek frissítése 10 másodpercenként történik
Rozsdamentes acél burkolatú érzékelő (Ø×hossz: 4,8×120 mm)
Tanúsítványok: ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 és 9001 megfelelőség.
Szállítási információk: Érzékel?re húzható véd?tokkal, ezüst-oxid elemmel és Traceable® (visszavezethet?ségi) bizonyítvánnyal szállítjuk.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség