Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri védőszemüveg, autoklávozható
Gyártó: VWR Collection
VWR®
111-0614EA 13000 HUF InStock
111-0614
Tisztatéri védőszemüveg, autoklávozható
Védőszemüvegek
Könnyű tisztatéri védőszemüveg, amely megfelel az ISO Class 4 besorolású tisztatéri követelményeknek.
  • Puha, hőre lágyuló keret, edzett polikarbonát lencse
  • Pánttal és PP anyagú pántrögzítővel ellátva
  • Indirekt szellőzés
  • 121 °C-on autoklávozható
ISO Class 4
Tanúsítványok: EN 166:2001; 1-es Optikai besorolás
Csomagolási információk: A csomagolás NEBB min?sítéssel rendelkez?, ISO Class 4 (Class 10) besorolású tisztatéri követelmények között történik. PE tasakban, egyesével csomagolva forgalmazzuk.
Order Now
RENDELÉS
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség