  • Kritériumok
    • Raktáron (10)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Üvegbetétes mikroplate-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18989546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Üveg betétekkel ellátott, 96 férőhelyes tároló rendszerek (Ritter,) HTS (high throughput screening) műveletekhez, abban az esetben, amikor a PP már ne...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kiváló minőségű polipropilén mikroplate, 200 nm vastag szilikon-dioxid bevonattal.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kiváló minőségű polipropilén mikroplate, 200 nm vastag szilikon-dioxid bevonattal.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   Convenient 96-well plate kits with pre-inserted glass or PTFE vials. Compatible with autosamplers that have 96-well plate configuration.
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   High quality polypropylene microplates coated with 200 nm thick layer of silicone dioxide.
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   Microplate, untreated, nem rögzített üveg betétekkel, kémiailag inert, Lyukak száma: 96, Alumínium, HTS mikrolemez, 96 fészkes alumínium lemez nem rögzített üveg betétekkel, kémiailag inert
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Katalógus szám: (391-1972)
Gyártó:  HIRSCHMANN
Leírás:   Microplate, untreated, with fixed glass inserts, ~50 µl, Lyukak száma: 1536, PP, HTS mikrolemez, 1536 fészkes lemez rögzített üveg betétekkel, kémiailag inert
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 8