  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fóliahegesztő gép
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/20/18944920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (129-1160)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KWPA2015465)
Gyártó:  KWP KUNSTSTOFF-WERK-PLUR
Leírás:   Fermant® 40 N sealing device is characterised by being user friendly. The use of a digital time control allows continuous control of the impulse and c...
UOM:  1 * 1 db