  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Termikus mikroplate lezárók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/42/18989542.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   A hegesztéssel végzett lezárás kiválóan védi a tároló és reakció platekben lévő vegyületeket, mintákat és a PCR reakció elegyeket. Az ALPS™ 50V kézi m...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MATRAB-0400)
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Az ALPS™ 3000 mikrolemez-hőlezáró készülék gyors, kompakt hőlezárást végez: optimális robotintegráció nagy mintaszámú környezetben, lehetővé téve a ma...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
1 - 5  of 5