  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
3-Iodopyridine
3  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Iodopyridine ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Iodopyridine
Katalógus szám: (MOLE12716207-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Iodopyridine
UOM:  1 * 5 g