  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1,1'-Binaphthyl
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1,1'-Binaphthyl
Katalógus szám: (ACRO402240050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1,1'-Binaphthyl
UOM:  1 * 5 g