  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
2,7-Dimethylnaphthalene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
Katalógus szám: (PROOU-RAH-097)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2,7-Dimethylnaphthalene
UOM:  1 * 10 mg