  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-Klórnaftalin
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-Klórnaftalin ≥85%, Technical Grade
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-Klórnaftalin ≥85% remainder 2-Chloronaphthalene, Technical Grade
Katalógus szám: (PROOU-RCN-002)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   1-Klórnaftalin
UOM:  1 * 100 mg