  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Naphthaldehyde
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Naphthaldehyde
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Naphthaldehyde
Katalógus szám: (MOLE40933039-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Naphthaldehyde
UOM:  1 * 25 g