  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-Naphthaldehyde
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-Naphthaldehyde ≥97%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-Naphthaldehyde ≥95%
Katalógus szám: (MOLE16753483-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-Naphthaldehyde
UOM:  1 * 100 g