  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nickel selenide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (13106.06)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nickel selenide ≥99.9% (metals basis)
UOM:  1 * 5 g