  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "natrium-nitrat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium nitrát AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium nitrát GPR RECTAPUR®
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium nitrát, high purity
Katalógus szám: (0925-1KG)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium nitrát ACS
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium nitrát ACS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium nitrát
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium nitrát Puratronic®
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   SODIUM NITRATE 1 * 1 kg
1 - 8  of 16
  1  2  Következő