  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "litium-nitrat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Katalógus szám: (25029.268)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Lítium nitrát, tisztított
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lítium nitrát, vízmentes
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lítium nitrát, vízmentes
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lítium nitrát, vízmentes
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Lítium nitrát
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   LITHIUMNITRATE 1 * 25 g
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Lítium nitrát
1 - 7  of 7