  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kálium klorát
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kálium klorát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Kálium klorát ≥99%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Kálium klorát ≥99.0% ACS
Katalógus szám: (ICNA0219487690)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Kálium klorát
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Kálium klorát ≥99% ACS
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Kálium klorát ≥99%
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Kálium klorát ≥99% ACS
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Kálium klorát ≥99%, puriss. ACSReag. Ph. Eur. analitikai reagens
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 