  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nátrium klorit
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium klorit, High Purity Grade
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium klorit ≥80%, Technical Grade
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Nátrium klorit, vízmentes ≥79%, lemezes, BAKER
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nátrium klorit ≥80% unstabilised, tiszta
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Nátrium klorit ≥80%, Technical Grade
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Nátrium klorit ≥80% (by redox titration), puriss. analitikai reagens
1 - 6  of 6