Szeretne újra bejelentkezni?
Methylcyclopentane ≥95%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Boiling Pt: 71°C -
Melting Pt: -142,4°C
Density: 0,748
Flash Pt: -4°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00001382
CAS Number: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless Liquid
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
- 25 l ACRO345240250
Glass bottle 500 ml ACRO345245000
Glass bottle 2,5 l ACRO345240025
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Sűrűség 0.748
Melting point -142.4°C
Lobbanáspont -4°C
Forráspont 71°C -
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség