  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
citologiai-toelcserek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/75/20236875.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide while sup...
UOM:  1 * 48 DB
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimise laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide. ...
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM:  1 * 200 DB
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   These one-way cytology funnels / cytofunners are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM:  1 * 480 DB
Gyártó:  THARMAC GmbH
Leírás:   Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
1 - 7  of 7