Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-m-xylene ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
A13130.22EA 68800 HUF InStock
A13130.22 A13130.14 A13130.36 A13130.09 A13130.30
2-Bromo-m-xylene ≥98%
2-Bromo-m-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Formula: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Boiling Pt: 206 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -10 °C
Density: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00000075
CAS Number: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség