  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,6-Dinitrotoluene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2,6-Dinitrotoluene ≥97%
Katalógus szám: (PROOU-RNH-003)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   2,6-Dinitrotoluene
UOM:  1 * 100 mg