  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-methylbenzoesaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   m-Toluic acid
Katalógus szám: (ICNA0520742680)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   m-Toluic acid
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   m-Toluic acid