  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (L07176.06)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Methyl-1-phenyl-2-butanone ≥96%
UOM:  1 * 5 g