  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Benzol AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
UOM:  1 * 1 l
Katalógus szám: (39196.K2)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Benzol HPLC célra
UOM:  1 * 1 l
Megszűnt
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Benzol
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Benzol
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Benzol
Katalógus szám: (USPH1601146)
Gyártó:  U.S. Pharmacopeia
Leírás:   Benzol
UOM:  1 * 3 DB
1 - 6  of 6