  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "tiofenol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Tiofenol
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Tiofenol
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   THIOPHENOL 1 * 100 ml