  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone ≥97%
Katalógus szám: (MOLE39582283-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
UOM:  1 * 100 g