  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
UOM:  1 * 250 mg