  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-amino-4-chlor-2-methoxy-5-methylbenzol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO331360050)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Chloro-5-methyl-o-anisidine
UOM:  1 * 5 g