  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H27558.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Bromo-4-methylbenzaldehyde ≥95%
UOM:  1 * 1 g